Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno H-B™ Enviro-Safe™ per uso generico
Codice prodotto. 13029142
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 10 a 150 °C
–Da 10 a 225 °C
–Da 1  a 61 °C
Da -10 ° a +150 °C
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
200 mm
350 mm
420 mm
Tipo di immersione:
Parziale
Totale
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Lunghezza (sistema metrico) complessiva Tipo di immersione Dimensione della confezione
13029142 –Da 1  a 61 °C 420 mm Parziale Pezzo
13069132 Da -10 ° a +150 °C 200 mm Parziale Pezzo
13079132 –Da 10 a 150 °C 200 mm Totale Pezzo
13009142 –Da 10 a 225 °C 350 mm Totale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13029142 Fornitore H-B Instrument™ N. del fornitore B605090200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    164.23€ / pezzi 1
    Risparmia 5.77€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
I termometri con certificazione ecologica sostituiscono quelli con il mercurio pericoloso.
  • Termometri certificati Earth friendly, EnviroKleen™
  • Con liquido verde, atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™ e vetro bianco senza piombo
  • Conformi alle normative governative, industriali e didattiche sull'acquisto di prodotti “ecologici”
Applicazioni:
Ideali per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Compliance
Prodotti e testati dal team di qualità degli Stati Uniti.
Specifica
Certificazione/Conformità A2LA, NIST, DAkkS/PTB
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie
Tipo di immersione Parziale
Include Istruzioni in più lingue, dichiarazione di precisione
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 16,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 420 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Riempimento con liquido Enviro-Safe
Product Type Termometro
Max. Temperature (English) 141.8°F
Temperatura max (sistema metrico) 61°C
Min. Temperature (English) 30°F
Min. Temperature (Metric) -1°C
Temperature Range (Metric) –Da 1  a 61 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±0,5 °C
Suddivisione 0,1 °C
Immersion Length 76 mm