Learn More
Enzastaurin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476567
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16476567 5 mg 5mg
16450976 200 mg 200mg
16450217 50 mg 50mg
16423848 10 mg 10mg
16414886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16476567 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10342
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Enzastaurin (LY317615) is a potent and selective PKCβ inhibitor with an IC50 of 6 nM, showing 6- to 20-fold selectivity over PKCα, PKCγ and PKCε.
Enzastaurin (LY317615) is a potent and selective PKCβ inhibitor with an IC50 of 6 nM, showing 6- to 20-fold selectivity over PKCα, PKCγ and PKCε.
Specifica
Materiale o nome chimico Enzastaurin
CAS 170364-57-5
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H29N5O2
Quantità 5 mg
Sinonimo LY317615
Informazioni di solubilità DMSO : 8.33 mg/mL (16.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CN(C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CN(C5CCN(CC6=NC=CC=C6)CC5)C7=C4C=CC=C7)NC3=O
Molecular Weight (g/mol) 515.61
Peso formulazione 515.61
Percent Purity 99.44%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only