Learn More
Tocris Bioscience™ EO 1428
Codice prodotto. 18065962
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18065962 50 mg 50mg
18014602 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18065962 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2908/50
Selective inhibitor of p38α and p38β2
Selective inhibitor of p38α and p38β2 that displays no activity at p38γ, p38δ, ERK1/2 and JNK1. Inhibits production of inflammatory cytokines including IL-8, TNF-α, IL-6, IL-1β and IL-10 (IC50 values are 4, 5, 17, 30 and 74 nM respectively). Displays anti-inflammatory activity in murine models of acute and chronic dermatitis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 321351-00-2
Formula molecolare C20H16BrClN2O
Specifica
Materiale o nome chimico EO 1428
Quantità 50 mg
Peso formulazione 415.71
Purezza >98%
Peso molecolare 415.715