Learn More
Eosin B, pure, certified
Codice prodotto. 10404891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10404891 25 g Glass bottle 25g
10404315 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10404891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 409420250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 548-24-3
Formula molecolare C20H6Br2N2Na2O9
Numero MDL MFCD00005041
Sinonimo 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Specifica
Materiale o nome chimico Eosin B
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 0.96 to 1.22
Contenuto di colorante 85% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Imballaggio Glass bottle
Beilstein 19, 233
Indice di Merck 15, 3657
Colore Brown to Purple/Red
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 624.06
Grado Pure