Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin B, pure, high purity, biological stain
Codice prodotto. 10086183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10086183 100 g Glass bottle 100g
10174660 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10086183 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 229651000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Add to basket
Eosin B, C20H6Br2N2Na2O9, CAS Number-548-24-3, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, Eosin Bluish, 100g, 0.96 to 1.22, 19, 233, Brown, 208-943-1, 624.06, Pure, Danger, GHS H Statement: Causes serious eye damage. | CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9 | 624.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 548-24-3
Formula molecolare C20H6Br2N2Na2O9
Molecular Weight (g/mol) 624.06
Numero MDL MFCD00005041
Sinonimo 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Specifications
Materiale o nome chimico Eosin B
Punto di fusione 310°C, 590°F
Rapporto di assorbimento 0.96 to 1.22
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Imballaggio Glass bottle
Beilstein 19, 233
Indice di Merck 15, 3657
Colore Brown
pH 7
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 624.06
Grado Pure