Learn More
Eosin Y (Disodium Salt), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10479814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10479814 100 g Glass Bottle 100g
10031503 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10479814 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2419100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Eosin Y is used in microbiological differential media or as a biological stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17372-87-1
Formula molecolare C20H12Br4Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 745.904
InChI Key MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Eosine Yellowish, Acid Red 87
PubChem CID 91886399
IUPAC Name disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Eosin Y
Punto di fusione 300°C
Nota nome Disodium Salt
Bio. Comm. colorazione Certificazione Pass Test
Contenuto di colorante 88% min.
Intervallo percentuale saggio ≥88%
Indice di Merck 15, 3658
Peso formulazione 691.85
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.018g/cm³
N. indice colori 45380
Colore Brown/Red
pH 7 to 10
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Eosin Y
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement