Learn More
Eosin Y (Disodium Salt), Fisher BioReagents
Catalog Number p-25710
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
17372-87-1
C20H12Br4Na2O8
745.904
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Eosine Yellowish, Acid Red 87
91886399
disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
17372-87-1
C20H12Br4Na2O8
745.904
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Eosine Yellowish, Acid Red 87
91886399
disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Eosin Y is used in microbiological differential media or as a biological stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Eosin Y
Punto di fusione 300°C
Nota nome Disodium Salt
Bio. Comm. colorazione Certificazione Pass Test
Contenuto di colorante 88% min.
Intervallo percentuale saggio ≥88%
Indice di Merck 15, 3658
Peso formulazione 691.85
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.018g/cm³
N. indice colori 45380
Colore Brown/Red
pH 7 to 10
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eosin Y