Learn More
Eosin Y Disodium Salt, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11482742 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482742 250 g 250g
11462742 25 g -
11472742 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482742 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215247183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    145.95€ / 250g
    Risparmia 8.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 17372-87-1
Formula molecolare C20H12Br4Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 745.904
Numero MDL MFCD00005040
InChI Key MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein disodium salt, 2', 4', 5', Acid Red 87
PubChem CID 91886399
IUPAC Name disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Eosin Y Disodium Salt
Peso formulazione 691.86
Colore Red
Quantità 250 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eosin Y Disodium Salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y Disodium Salt