Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, pure, Indicator grade
Codice prodotto. 10368480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10368480 25 g Glass bottle 25g
10206310 100 g Glass bottle 100g
10349183 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10368480 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 201930250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17372-87-1
Formula molecolare C20H12Br4Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 745.904
Numero MDL MFCD00005040
InChI Key MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
PubChem CID 91886399
IUPAC Name disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Eosin Y
Punto di fusione >300.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 511 to 519nm
Perdita all'essiccatura 10% max.
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 1100 min. (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance
Gravità specifica 1.018
Spettrometria UV Complies
Beilstein 19, IV, 2917
Densità 1.0180g/mL
Indice di Merck 15, 3658
Colore Brown/Red
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Peso formulazione 691.85
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eosin Y