Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax 384 (EU-IVD) Filter Tips
I puntali filtranti ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax combinano uno straordinario filtro a due fasi dall'efficacia comprovata per la protezione sia del campione, sia della pipetta, con una barriera innovativa contro i liquidi e l'umidità.
Marca:  Eppendorf™ 0030078438
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.57500kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16574870
  • 769.00€ / pezzi 3840
Spedizione stimata
19-03-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Protezione affidabile dai liquidi
  • Protezione affidabile dagli aerosol1) e dalle biomolecole
  • Nessun additivo inibitore della PCR
  • Protezione della pipetta da liquidi aggressivi in caso di sovraspirazione
  • Disponibile in PCR clean/Sterile (sterile e apirogeno)
  • L'ispezione continua di ogni lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente garantisce la massima purezza e qualità
  • I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
    1) Un aerosol è un colloide di particelle fini solide o goccioline liquide disperse nell'aria o in un altro gas.
Specifica
Specifica
giallo chiaro
53 mm
Cuscino d'aria
3840 tips
10 racks × 384 tips
0.5 to 100 μL
EN 1822
Rack
Consumables