Learn More
Eppendorf™ Ricarica di puntali per pipette EP-tips&Trade;
Components are 100 % recyclable. Eppendorf™ EP-tips™ Pipet Reload tips produce reduced waste as compared with disposable racks.
84.33€ - 98.77€
Specifica
Colore Grigio chiaro
Autoclavabile Autoclavable
Formato Rack
Product Line epT.I.P.S.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10117441
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030073789
Da 0.5 a 20 μl Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10688045
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030073614
50 to 1250 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Contamination free transfer of refill trays to the refill box (epT.I.P.S.™ box) in plastic covers
  • Racks can be autoclaved
  • Also available in PCR clean quality, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
  • 0.1μL to 10μL and 2μL to 200μL tips come in stacks of five that can be autoclaved as a stack
Specifica
Specifica
Grigio chiaro
Autoclavable
Rack
epT.I.P.S.