Learn More
EPA 525.2, HJ 867-2017 Labelled PAH Mixture 158 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327221 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30327221 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000158DI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
CAS 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2
Nomi componenti o analita Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Perylene D12 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL