Learn More
EPA 8270 B/N Surrogate Mix 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315215 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30315215 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREYS09000007DI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0
Nomi componenti o analita 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Quantità 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Fluorobiphenyl 1000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 1000 μg/mL