Learn More
EPA Method 1664B, O&G Standard 40 mg Total of n-Hexane Extractable Material per 10 mL in Acetone, 100 mL, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316232
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316232 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316232 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREO000024
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Nomi componenti o analita n-Hexadecane∣Stearic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Industrial QC
Quantità 100 mL