Learn More
EPA Method 1664B O&G Standard 40mg Total of n-Hexane Extractable Material per 10mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30321066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 x 10 mL
Dimensione della confezione:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321066 20 x 10 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321066 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGX09000201AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Nomi componenti o analita n-Hexadecane∣Stearic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Quantità 20 x 10 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Hexadecane 2000 μg/mL∣Stearic Acid 2000 μg/mL