Learn More
EPA Method 200.8: 100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/L Ag, 100mLs, VHG™
Codice prodotto. 30003054
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003054 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003054 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHG1600682
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
EPA Method 200.8: 100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/L Ag, 100mLs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc
CAS 7440-22-4, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7440-66-6
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silver 10 mg/L/Barium 100 mg/L/Copper 100 mg/L/Iron 100 mg/L/Zinc 100 mg/L