Learn More
EPA Method 200.8: 100 mg/L Sc, Y, In, Tb, Bi, 100mls , VHG™
Codice prodotto. 17958319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17958319 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17958319 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHG1600685
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
EPA Method 200.8: 100 mg/L Sc, Y, In, Tb, Bi, 100mls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth/Indium/Scandium/Terbium/Yttrium
CAS 7440-69-9, 7440-74-6, 7440-20-2, 7440-27-9, 7440-65-5
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Bismuth/Indium/Scandium/Terbium/Yttrium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bismuth 100 mg/L/Indium 100 mg/L/Scandium 100 mg/L/Terbium 100 mg/L/Yttrium 100 mg/L