Learn More
EPA Method 200.8: 10000 mg/L Ca, Na; 1000 mg/L K, Mg, VHG™
Codice prodotto. 17928799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17928799 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17928799 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHG1600683
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
EPA Method 200.8: 10000 mg/L Ca, Na; 1000 mg/L K, Mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium
CAS 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-70-2, 7440-23-5
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium 1000 mg/L/Potassium 1000 mg/L/Calcium 10000 mg/L/Sodium 10000 mg/L