Learn More
EPA Method 200.8: SS-10 mg/L Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Th, U, V. Made fro, VHG™
Codice prodotto. 30003109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003109 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30003109 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHG1600688
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
EPA Method 200.8: SS-10 mg/L Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Th, U, V. Made fro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminium/Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-47-3
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Aluminium/Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminium 10 mg/L/Antimony 10 mg/L/Arsenic 10 mg/L/Beryllium 10 mg/L/Cadmium 10 mg/L/Chromium 10 mg/L/Cobalt 10 mg/L/Lead 10 mg/L/Manganese 10 mg/L/Molybdenum 10 mg/L/Nickel 10 mg/L/Selenium 10 mg/L/Thallium 10 mg/L/Thorium 10 mg/L/Uranium 10 mg/L/Vanadium 10 mg/L