Learn More
EPA Method 502/524 Fortification Mixture 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316244
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316244 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316244 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000287ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
CAS 2199-69-1, 460-00-4, 462-06-6
Nomi componenti o analita 1,2-Dichlorobenzene D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL