Learn More
EPA Method 5035, High Level Amber Vial, P/T MeOH, Tared, 5 mL, 72/cs, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanol |
| CAS | 67-56-1 |
| Nomi componenti o analita | Methanol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C H4 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Methanol, Methyl alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3 |
| SMILES | CO |
| IUPAC Name | methanol |
| Vedi altri risultati |