missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EPA Method 515.4 Herbicide Mixture 408 10-100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Acifluorfen∣Bentazone∣Chloramben∣Chlorthal-diacid∣Dacthal monoacid∣Dalapon∣Dicamba∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Fenoprop∣Pentachlorophenol∣Picloram∣Quinchlorac |
| CAS | 93-76-5, 94-75-7, 51-36-5, 94-82-6, 50594-66-6, 25057-89-0 |
| Nomi componenti o analita | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Acifluorfen∣Bentazone∣Chloramben∣Chlorthal-diacid∣Dacthal monoacid∣Dalapon∣Dicamba∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Fenoprop∣Pentachlorophenol∣Picloram∣Quinchlorac |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pentachlorophenol 10 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 25 μg/mL∣Fenoprop 25 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid 50 μg/mL∣Acifluorfen 50 μg/mL∣Chloramben 50 μg/mL∣Chlorthal-diacid 50 μg/mL∣Dacthal monoacid 50 μg/mL∣Dicamba 50 μg/mL∣Picloram 50 μg/mL∣Quinchlorac 50 μg/mL∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 100 μg/mL∣Bentazone 100 μg/mL∣Dalapon 100 μg/mL∣Dichlorprop 100 μg/mL∣Dinoseb 100 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?