Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 200μg/mL |
| 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 200μg/mL |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 200μg/mL |
| 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 200μg/mL |
| 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 200μg/mL |
| 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 200μg/mL |
| 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 200μg/mL |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 200μg/mL |
| 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 200μg/mL |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 200μg/mL |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 200μg/mL |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 200μg/mL |
| 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 200μg/mL |
| 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 200μg/mL |
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 200μg/mL |
| 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 200μg/mL |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 200μg/mL |
| 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 200μg/mL |
| 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 200μg/mL |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 200μg/mL |
| 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 200μg/mL |
| 2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 200μg/mL |
| 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 200μg/mL |
| Benzene | 71-43-2 | 200μg/mL |
| Bromobenzene | 108-86-1 | 200μg/mL |
| Bromochloromethane | 74-97-5 | 200μg/mL |
| Bromodichloromethane | 75-27-4 | 200μg/mL |
| Bromoform | 75-25-2 | 200μg/mL |
| Bromomethane | 74-83-9 | 200μg/mL |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 200μg/mL |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 200μg/mL |
| Chloroethane | 75-00-3 | 200μg/mL |
| Chloroform | 67-66-3 | 200μg/mL |
| Chloromethane | 74-87-3 | 200μg/mL |
| cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 200μg/mL |
| cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 200μg/mL |
| Dibromochloromethane | 124-48-1 | 200μg/mL |
| Dibromomethane | 74-95-3 | 200μg/mL |
| Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | 200μg/mL |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 200μg/mL |
| Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 200μg/mL |
| Isopropylbenzene | 98-82-8 | 200μg/mL |
| Methylene chloride | 75-09-2 | 200μg/mL |
| m-Xylene | 108-38-3 | 200μg/mL |
| Naphthalene | 91-20-3 | 200μg/mL |
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | 200μg/mL |
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | 200μg/mL |
| o-Xylene | 95-47-6 | 200μg/mL |
| p-Isopropyltoluene | 99-87-6 | 200μg/mL |
| p-Xylene | 106-42-3 | 200μg/mL |
| sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 200μg/mL |
| Styrene | 100-42-5 | 200μg/mL |
| tert-Butylbenzene | 98-06-6 | 200μg/mL |
| Tetrachloroethene | 127-18-4 | 200μg/mL |
| Toluene | 108-88-3 | 200μg/mL |
| trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 200μg/mL |
| trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 200μg/mL |
| Trichloroethene | 79-01-6 | 200μg/mL |
| Trichlorofluoromethane | 75-69-4 | 200μg/mL |
| Vinyl Chloride | 75-01-4 | 200μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | EPA Method 5242 Mix with Gasses |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 98-82-8, 87-68-3, 108-38-3, 96-18-4, 87-61-6, 630-20-6 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS max % | 0.02 |
| Metodi | For US EPA Method 524.2 |
| Nomi componenti o analita | 1,1,1 |
| Tecnica | AA, ICP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Show More |
Safety and Handling
- EPA Method 5242 Mix with Gasses
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.