Learn More
EPA Method 524.3 0055 Internal Standard Mixture 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315309 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30315309 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000055ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5
CAS 3855-82-1, 540-36-3, 3114-55-4
Nomi componenti o analita 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣1,4-Difluorobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2000 μg/mL