Learn More
EPA Method 525.1 PAH Mixture 385 500 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30321025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321025 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321025 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000385TO
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 205-82-3, 207-08-9, 50-32-8
Nomi componenti o analita Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Toluene
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthylene 500 μg/mL∣Anthracene 500 μg/mL∣Benz[a]anthracene 500 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 500 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 500 μg/mL∣Chrysene 500 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 500 μg/mL∣Fluorene 500 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 500 μg/mL∣Phenanthrene 500 μg/mL∣Pyrene 500 μg/mL