Learn More
EPA Method 525.3 Internal Standard Mixture 500 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30328455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30328455 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30328455 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS09000347AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10
CAS 15067-26-2, 1719-03-5, 1517-22-2
Nomi componenti o analita Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Quantità 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthene D10 500 μg/mL∣Chrysene D12 500 μg/mL∣Phenanthrene D10 500 μg/mL