Learn More
EPA Method 528 Phenol Calibration Mixture 389 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30323100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323100 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323100 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000389DI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Pentachlorophenol∣Phenol
CAS 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8, 534-52-1
Nomi componenti o analita 2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Pentachlorophenol∣Phenol
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣2-Nitrophenol 2000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL∣4-Nitrophenol 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Phenol 2000 μg/mL