Learn More
EPA Method 533 Isotope Performance Standard, 1-3 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 31891582
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31891582 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31891582 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000795MW
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Imballaggio Bottle
CAS 2483735-33-5, 960315-53-1, 864071-08-9
Concentration or Composition Notes Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3) 1 μg/mL,Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium 3 μg/mL,Perfluorooctanoic Acid-13C2 1 μg/mL
Nomi componenti o analita Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Tipo di soluzione Mixture
Tipo Multi-component Standard
Solvent or Matrix Methanol/Water
Quantità 1 mL
Grado Ungraded