Learn More
EPA Method 552.3 IS 1,2,3-Trichloropropane 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313406 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313406 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010312ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3-Trichloropropane
CAS 96-18-4
Nomi componenti o analita 1,2,3-Trichloropropane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H5 Cl3
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
SMILES ClCC(Cl)CCl
IUPAC Name 1,2,3-trichloropropane
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 147.43
Quantità 1 mL
Peso formulazione 145.9457 g/mol