Learn More
EPA Method 6020 Ca, Fe, K, Mg, Na @ 2000 mg/l, 100mls. Part of Kit # 4600432 , VHG™
Codice prodotto. 17988699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17988699 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17988699 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHG1600601
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
EPA Method 6020 Ca, Fe, K, Mg, Na @ 2000 mg/l, 100mls. Part of Kit # 4600432
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-70-2, 7439-89-6, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 2000 mg/L/Iron 2000 mg/L/Magnesium 2000 mg/L/Potassium 2000 mg/L/Sodium 2000 mg/L