Learn More
EPA Method 8015 Internal Standard Mixture 413 2000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313185 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313185 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000413WA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile
CAS 1515-14-6, 920-66-1, 920-37-6
Nomi componenti o analita 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Water
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 2000 μg/mL∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 2000 μg/mL∣2-Chloroacrylonitrile 2000 μg/mL