Learn More
EPA Method 8020 Surrogate Standard Mixture 415 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327795 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327795 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000415ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Difluorobenzene∣4-Bromochlorobenzene∣Fluorobenzene
CAS 540-36-3, 106-39-8, 462-06-6
Nomi componenti o analita 1,4-Difluorobenzene∣4-Bromochlorobenzene∣Fluorobenzene
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Difluorobenzene 2000 μg/mL∣4-Bromochlorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL