Learn More
Epa Method 8081 Pesticide Standard, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Descrizione
200μg/mL, 1mL
Specifica
Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PAH MIX A
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1A
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: dichloromethane, benzene, anthracene, carbazole, naphthalene, chrysene