Learn More
EPA Method 8091 Non-RCRA Analyte Mixture 426 1000 μg/mL in Isooctane:Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320152 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320152 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000426IT
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene∣2,3,4-Trichloronitrobenzene∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene∣2,3-Dichloronitrobenzene∣2,4,5-Trichloronitrobenzene∣2,4-Dichloronitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣2-Chloro-6-nitrotoluene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣3,5-Dichloronitrobenzene∣4-Chloro-2-nitrotoluene∣4-Chloro-3-nitrotoluene
CAS 18708-70-8, 97-00-7, 88-73-3, 610-40-2, 100-00-5, 879-39-0
Nomi componenti o analita 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene∣2,3,4-Trichloronitrobenzene∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene∣2,3-Dichloronitrobenzene∣2,4,5-Trichloronitrobenzene∣2,4-Dichloronitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣2-Chloro-6-nitrotoluene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣3,5-Dichloronitrobenzene∣4-Chloro-2-nitrotoluene∣4-Chloro-3-nitrotoluene
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane/Toluene
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,4-Trichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,4,5-Trichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,4-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,5-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2-Chloro-6-nitrotoluene 1000 μg/mL∣3,4-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣3,5-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣4-Chloro-2-nitrotoluene 1000 μg/mL∣4-Chloro-3-nitrotoluene 1000 μg/mL