Learn More
EPA Method 8091 RCRA Analyte Mixture 425 1000 μg/mL in Isooctane:Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30314566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314566 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314566 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000425IT
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene∣Quintozene
CAS 100-25-4, 130-15-4, 121-14-2, 606-20-2, 98-95-3, 82-68-8
Nomi componenti o analita 1,4-Dinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene∣Quintozene
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane/Toluene
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1,4-Naphthoquinone 1000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣Nitrobenzene 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL