Learn More
EPA Method 8270 Appendix IX Mixture 1 with Phentermine 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327955 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327955 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09000443DI
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene)∣1-Aminonaphthalene∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitrosomorpholine∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Phentermine∣Sudan Yellow
CAS 106-50-3, 134-32-7, 53-96-3, 99-55-8, 91-59-8, 109-06-8
Nomi componenti o analita 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene)∣1-Aminonaphthalene∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitrosomorpholine∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Phentermine∣Sudan Yellow
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene) 2000 μg/mL∣1-Aminonaphthalene 2000 μg/mL∣2-Acetamidofluoren 2000 μg/mL∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline) 2000 μg/mL∣2-Aminonaphthalene 2000 μg/mL∣2-Picolin (2-Methylpyridine) 2000 μg/mL∣4-Aminobiphenyl 2000 μg/mL∣4-Nitrosomorpholine 2000 μg/mL∣Isosafrole 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 2000 μg/mL∣o-Toluidine 2000 μg/mL∣Phentermine 2000 μg/mL∣Sudan Yellow 2000 μg/mL