Learn More
EPA Method 8270 B/N Surrogate Mixture 5000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324735 5 x 5 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324735 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRESY09000008DI
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0
Nomi componenti o analita 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Quantità 5 x 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL