Learn More
EPA Method 8270 BNA Surrogate Mixture 599 200-400 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326451
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326451 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30326451 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000599DI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14
CAS 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0
Nomi componenti o analita 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Fluorobiphenyl 200 μg/mL∣Nitrobenzene D5 200 μg/mL∣p-Terphenyl D14 200 μg/mL∣2,4,6-Tribromophenol 400 μg/mL∣2-Fluorophenol 400 μg/mL∣Phenol-d5 400 μg/mL