missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPA Method 8270 Internal Standard Mixture 4000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30323752
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323752 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30323752 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS09000429DI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Dioxane D8∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
CAS 3855-82-1, 17647-74-4, 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3
Nomi componenti o analita 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Dioxane D8∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Quantità 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dioxane D8 1000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene-D4 4000 μg/mL∣Acenaphthene D10 4000 μg/mL∣Chrysene D12 4000 μg/mL∣Naphthalene D8 4000 μg/mL∣Perylene D12 4000 μg/mL∣Phenanthrene D10 4000 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.