Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite EPA
Codice prodotto. 10465982 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 ml
30 ml
40 mL
40 ml
60 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
10465982 40 ml Trasparente pezzi 100
10000782 20 ml Trasparente pezzi 100
10758874 30 ml Clear pezzi 100
10458082 20 ml Ambra pezzi 100
11510585 30 ml Ambra pezzi 100
11530585 40 mL Amber pezzi 100
11540585 60 mL Clear pezzi 100
11550585 60 mL Amber pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10465982
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ampia gamma di fiale EPA in vetro trasparente e ambrato.
  • Le fiale EPA possono essere fornite con un certificato di pulizia
  • Le fiale EPA possono essere fornite con qualsiasi tipo di guarnizione a vite ND24 già avvitato
  • In vetro trasparente e ambrato
  • Disponibili da 20 ml, 30 ml, 40 ml e 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Collo a vite
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 27.5 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 40 ml
Da utilizzare con (applicazione) TOC (EPA)
Stile filo Da 24 a 400
Volume (sistema metrico) totale 40 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Da utilizzare con (apparecchiatura) TOC (EPA)
Certificazione/Conformità EPA
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type Vial