Learn More
Thermo Scientific™ Fiale per scintillazione, EPA e TOC con chiusure
Codice prodotto. 10004152
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 72
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10004152 Trasparente pezzi 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10004152 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 40EPAVCSPC
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Per risparmiare tempo nella preparazione dei campioni. Le fiale con tappo a vite in EPA ThermoScientific sono disponibili in tre livelli per soddisfare i requisiti di qualsiasi applicazione: livello 300, 200 e 100.
Scegliete la fiala appropriata per le applicazioni di analisi dell'acqua utilizzando le linee guida EPA. I kit convenienza di fiale filettate Thermo Scientific™ EPA sono disponibili in pratici kit assemblati e non assemblati che consentono di risparmiare tempo durante la preparazione dei campioni. È possibile scegliere tra fiale EPA in vetro trasparente o ambrato di livello 100, 200 (preigienizzate) o 300 (preigienizzate e certificate) con una capacità totale di 20 ml e di 40 ml. I kit assemblati comprendono fiale con tappi e setti premontati. I kit convenienza non assemblati contengono fiale confezionate in pellicola termoretraibile, con tappi e setti confezionati separatamente in sacchetti di plastica. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Fiale EPA di livello 100
Trattate e confezionate in base a un rigoroso sistema di gestione della qualità accreditato ISO come i prodotti di livello 300. I prodotti di livello 100 non sono certificati o preigienizzati. Su ogni confezione sono apposti numero di produzione e sigillo per garantire una catena di custodia affidabile.
I kit convenienza di fiale filettate EPA National sono progettati per applicazioni di campionamento discreto dell'acqua in base alle linee guida EPA 40 CFR 136 “Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants” (Definizione delle procedure di test per l'analisi delle sostanze inquinanti) ed EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water” (Interim nazionale delle normative sull'acqua potabile destinata al consumo umano: controllo dei trialometani nell'acqua potabile).
Fiale preigienizzate di livello 200
Trattate e confezionate in base a un rigoroso sistema di gestione della qualità accreditato ISO come i prodotti di livello 300. I prodotti di livello 200 non sono certificati. Su ogni confezione sono apposti numero di produzione e sigillo per garantire una catena di custodia affidabile.
I prodotti di livello 300 sono preigienizzati e certificati
Certificate in laboratorio per soddisfare gli standard U.S. EPA Super Fund in conformità all'ultima edizione delle specifiche EPA e delle indicazioni sui contenitori per campioni privi di contaminanti. Il certificato di analisi per il livello 300 è supportato da dati validabili prodotti da laboratori indipendenti e consente la tracciabilità completa lungo l'intero processo di produzione. Ogni confezione di prodotti di livello 300 contiene un certificato di analisi ed è sigillata per garantire una catena di custodia affidabile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Flaconcino EPA da 40 ml in vetro trasparente con tappo e guarnizione classe 200 prepulito
Colore Trasparente
Materiale Vetro (fiala)
Volume (sistema metrico) 40 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di analisi delle acque utilizzando delle linee guida EPA
N. per confezione 72
Tipo di chiusura Tappo a vite (assemblato) con setto
Quantità 72