Learn More
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Center hole, Silicone/PTFE septum
Codice prodotto. 11510595 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
40 mL
60 mL
Material (Liner):
Natural Silicone/Beige PTFE
Natural Silicone/PTFE
White Silicone/Beige PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Material (Liner) Dimensione della confezione
11510595 40 mL Natural Silicone/PTFE pezzi 100
12990991 60 mL Natural Silicone/PTFE pezzi 100
12970991 40 mL White Silicone/Beige PTFE pezzi 100
12980991 60 mL White Silicone/Beige PTFE pezzi 100
12901001 20 mL Natural Silicone/Beige PTFE pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11510595
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND24
  • 24-400
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Natural Silicone/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 27.5 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 40 mL
Da utilizzare con (applicazione) TOC (EPA)
Stile filo 24-400
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type 1st Hydrolytic Class