Learn More
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Center hole, Silicone/PTFE septum
Codice prodotto. 12901001 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
40 mL
60 mL
Material (Liner):
Natural Silicone/Beige PTFE
Natural Silicone/PTFE
White Silicone/Beige PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Material (Liner) Dimensione della confezione
12901001 20 mL Natural Silicone/Beige PTFE pezzi 100
12990991 60 mL Natural Silicone/PTFE pezzi 100
12970991 40 mL White Silicone/Beige PTFE pezzi 100
12980991 60 mL White Silicone/Beige PTFE pezzi 100
11510595 40 mL Natural Silicone/PTFE pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12901001
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND24
  • 24-400
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Natural Silicone/Beige PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 27.5 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) TOC (EPA)
Stile filo 24-400
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Product Type 1st Hydrolytic Class