Learn More
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Closed top
Codice prodotto. 11500595 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
40 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11500595 40 mL pezzi 100
12911001 60 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11500595
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps.
  • ND24
  • 24-400
  • Glass
  • Clear
  • PP Screw Cap
  • Closed top
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 27.5 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 40 mL
Setto Septa is not included
Da utilizzare con (applicazione) TOC (EPA)
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 95 mm