Learn More
Phenomenex™ EPA Water Analysis Vials without Closure, 40 mL
Codice prodotto. 31745551 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
40 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
31745551 40 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31745551 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore 3328952813
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Vials for a variety of chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Product Type: Vial
  • Volume: 40 mL
  • Material: KG-33 Borosilicate Glass
  • For Use With (Application): Water Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Materiale Glass
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 40 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Crimp Cap with Stopper
Quantità 500 Pk.
Fit for Purpose Certified Quality
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Product Type Vial