Learn More
R&D Systems™ EPB42 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18374558 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18374558 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18374558 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore H00002038T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Linea di prodotti Novus
Research Category Cardiovascular Biology
Bersaglio EPB42
Sinonimo E42P, erythrocyte membrane protein band 4.2, Erythrocyte protein 4.2, erythrocyte surface protein band 4.2, MGC116735, MGC116737, P4.2, PA, SPH5
Simbolo del gene EPB42