Learn More
BRAND™ EPDM Rubber Conical Gaskets
Codice prodotto. 10101971 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
11 mm
16 mm
20 mm
22 to 84 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 8
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte esterna Dimensione della confezione
10101971 25 mm pezzi 10
10548781 11 mm pezzi 10
10689071 16 mm pezzi 10
10518971 20 mm pezzi 10
10325571 43 mm pezzi 10
10277971 71 mm pezzi 10
10049900 32 mm pezzi 10
10614552 22 to 84 mm pezzi 8
10599531 89 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10101971 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 462827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00€
    86.01€ / pezzi 10
    Risparmia 8.99€
    9% Sconto
In stock
Place between filter funnel and filter flask for a secure fit.
  • Rubber (EPDM) construction
  • Conical shape
  • Provides a secure fit between filter funnel and filter flask
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Used for Filter Funnels and Filter Flasks
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Quantità 10
Diametro (sistema metrico) parte esterna 25 mm
Materiale EPDM
Tipo Gasket, Conical