Learn More
BRAND™ EPDM Rubber Conical Gaskets
Codice prodotto. 10518971 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
11 mm
16 mm
20 mm
22 to 84 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 8
Codice prodotto. 10518971
Marca: BRAND™ 462723
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Place between filter funnel and filter flask for a secure fit.
  • Rubber (EPDM) construction
  • Conical shape
  • Provides a secure fit between filter funnel and filter flask
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Used for Filter Funnels and Filter Flasks
Lunghezza (sistema metrico) 35 mm
Quantità 10
Diametro (sistema metrico) parte esterna 20 mm
Materiale EPDM
Tipo Gasket, Conical