Descrizione
- Rubber (EPDM) construction
- Conical shape
- Provides a secure fit between filter funnel and filter flask
- Supplied in packs of 10
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 22 to 84 mm dia. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used to Place between Filter Funnel and Filter Flask |
| Quantità | 8 |
| Dimensioni (sistema metrico) | 22 to 84 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 22 to 84 mm |
| Materiale | EPDM |
| Tipo | Gasket Set |