Learn More
Motic™ Epi-Illuminator, 12V/50W
Codice prodotto. 15445262
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BA-310 POL, BA-310 MET Microscopes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15445262 BA-310 POL, BA-310 MET Microscopes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15445262 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101001901609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    956.09€ / pezzi 1
    Risparmia 118.91€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 22-01-2027
Provide illumination for epifluorescence. Motic™ Epi-Illuminator, 12V/50W is a quartz halogen source with integrated field and aperture diaphragms and an external lamp house.
  • Quartz-halogen light source.
  • Integrated field and aperture diaphragms.
  • External lamp house.
Specifica
Tipo Epi-illumination, Quartz Halogen
Descrizione 12V/50W
Da utilizzare con (apparecchiatura) BA-310 POL, BA-310 MET Microscopes
Include Integrated field and aperture diaphragms and an external lamp house.
Tensione 12 V